Läs mer
N-metyl(4-metyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10537474
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10537474 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10091674 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10537474 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62046CB
Kemiska identifierare
CAS 921938-85-4
Molekylformel C10H15N3O
Molekylvikt (g/mol) 193.25
MDL-nummer MFCD09817509
InChI-nyckel SMECUBWISXUYSV-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, methyl 4-methyl-2h,3h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methyl amine, n-methyl-1-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methanamine, methyl 4-methyl 2h,3h-pyridino 2,3-e 1,4-oxazin-7-yl methyl amine, n-methyl-4-methyl-3,4-dihydro-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine, n-methyl-1-3,4-dihydro-4-methyl-2h-pyrido 3,2-b 1,4 oxazin-7-yl methylamine
PubChem CID 24229654
IUPAC-namn N-metyl-l-(4-metyl-2,3-dihydropyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC2=C(N=C1)N(C)CCO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl(4-methyl-3,4-dihydro-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-7-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 193.25
Procent renhet 97%