Läs mer
N-metyl(4-metyltien-2-yl)metylamin 97+%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10729225
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10729225 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10412644 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10729225 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC30646CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 886851-27-0
Molekylformel C7H11NS
Molekylvikt (g/mol) 141.23
MDL-nummer MFCD08435851
InChI-nyckel JICZWIQRPDVYNI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 4-methylthien-2-yl methylamine, methyl 4-methylthiophen-2-yl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n,4-dimethyl, 2-thiophenemethanamine, n,4-dimethyl, methyl 4-methyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-4-methylthiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 18525716
IUPAC-namn N-metyl-l-(4-metyltiofen-2-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC(C)=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl(4-methylthien-2-yl)methylamine
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 141.24
Procent renhet 97%