Läs mer
N’-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3, TRC
Produktkod. 30473357
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30473357 500 mg
30480389 50 mg
30472475 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30473357 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM325337500MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1246816-48-7
Molekylformel C7 H6 D3 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 170.18
Synonym N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine
IUPAC-namn 4-nitro-1-N-(trideuteriomethyl)benzene-1,2-diamine
LEDER [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N'-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3/i1D3
Formel vikt 170.0883