missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N’-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3, TRC

Produktkod. 30480389
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30480389 50 mg
30473357 500 mg
30472475 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30480389 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32533750MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1246816-48-7
Molekylformel C7 H6 D3 N3 O2
Molekylvikt (g/mol) 170.18
Synonym N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine, 2-Methylamino-5-nitroaniline, N1-Methyl-4-nitro-1,2-benzenediamine, N1-Methyl-4-nitro-o-phenylenediamine
IUPAC-namn 4-nitro-1-N-(trideuteriomethyl)benzene-1,2-diamine
LEDER [2H]C([2H])([2H])Nc1ccc(cc1N)[N+](=O)[O-]

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N'-Methyl-4-nitrophenylene-1,2-diamine-d3
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C7H9N3O2/c1-9-7-3-2-5(10(11)12)4-6(7)8/h2-4,9H,8H2,1H3/i1D3
Formel vikt 170.0883
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.