Läs mer
N-metyl-4-(fenoximetyl)bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10082314
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10082314 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10042364 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10082314 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC63746CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 941716-90-1
Molekylformel C15H17NO
Molekylvikt (g/mol) 227.31
MDL-nummer MFCD09879942
InChI-nyckel PSMWUOSOWNRPOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-phenoxymethyl benzylamine, methyl 4-phenoxymethyl phenyl methyl amine, n-methyl-1-4-phenoxymethyl phenyl methanamine
PubChem CID 24229704
LEDER CNCC1=CC=C(COC2=CC=CC=C2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-4-(phenoxymethyl)benzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn N-metyl-l-[4-(fenoximetyl)fenyl]metanamin
Formel vikt 227.31
Procent renhet 95%