Läs mer
N-Methyl-4-phenylpyridinium Iodide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-4-phenylpyridinium Iodide |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formel vikt | 297.0014 |