Läs mer
n-metyl-(4-fenyltetrahydropyran-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10506534
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10506534 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10032414 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10506534 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC69146DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 958443-30-6
Molekylformel C13H19NO
Molekylvikt (g/mol) 205.301
MDL-nummer MFCD11841073
InChI-nyckel OHCOJCIAAGLEHJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-phenyloxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-phenyltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-phenyltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 4-methylamino methyl-4-phenyltetrahydro-2h-pyran, methyl 4-phenyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 33589539
IUPAC-namn N-metyl-l-(4-fenyloxan-4-yl)metanamin
LEDER CNCC1(CCOCC1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(4-phenyltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 205.3
Procent renhet 97%