Läs mer
N-metyl-4-pyrimidin-2-ylbensylamin, 90 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10451514
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10451514 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10002164 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10451514 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC56246CB
Kemiska identifierare
CAS 886851-48-5
Molekylformel C12H13N3
Molekylvikt (g/mol) 199.257
MDL-nummer MFCD09702382
InChI-nyckel DIWVUAYHEYROLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine, n-methyl-1-4-pyrimidin-2-yl phenyl methanamine, methyl 4-pyrimidin-2-yl phenyl methyl amine, n-methyl-4-pyrimidin-2-yl benzylamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-2-pyrimidinyl, methyl 4-pyrimidin-2-ylphenyl methyl amine, benzenemethanamine, n-methyl-4-2-pyrimidinyl-9ci
PubChem CID 24229561
IUPAC-namn N-metyl-l-(4-pyrimidin-2-ylfenyl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(C=C1)C2=NC=CC=N2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-4-pyrimidin-2-ylbenzylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 199.26
Procent renhet 90%