Läs mer
N-metyl-4-(tetrahydropyran-4-yloxi)bensylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11376775
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11376775 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10153504 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11376775 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC52446CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 898289-40-2
Molekylformel C13H19NO2
Molekylvikt (g/mol) 221.30
MDL-nummer MFCD09702369
InChI-nyckel BIMJTFGNKMMZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-4-tetrahydropyran-4-yloxy benzylamine, n-methyl-1-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, methyl 4-oxan-4-yloxy phenyl methyl amine, n-methyl-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzylamine, n-methyl-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy benzenemethanamine, n-methyl-1-4-oxan-4-yl oxy phenyl methanamine, 4-4-methylamino methyl phenoxy tetrahydro-2h-pyran, n-methyl-1-4-tetrahydropyran-4-yloxyphenyl methanamine, n-methyl-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy phenyl methanamine, benzenemethanamine,n-methyl-4-tetrahydro-2h-pyran-4-yl oxy
PubChem CID 24229529
IUPAC-namn N-metyl-l-[4-(oxan-4-yloxi)fenyl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(OC2CCOCC2)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-4-(tetrahydropyran-4-yloxy)benzylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 221.3
Procent renhet 95%