Läs mer
N-metyl-(4-tien-2-yltetrahydropyran-4-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10524654
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10524654 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10387333 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10524654 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC62246CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 916790-87-9
Molekylformel C11H17NOS
Molekylvikt (g/mol) 211.32
MDL-nummer MFCD09879934
InChI-nyckel DBLNZQVTWSJQDY-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methyl amine, n-methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl oxan-4-yl methanamine, 4-methylamino methyl-4-thien-2-yltetrahydro-2h-pyran, n-methyl-4-thiophen-2-yltetrahydropyran-4-yl methylamine, n-methyl-1-4-thiophen-2-yl tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, methyl 4-2-thienyl 2h-3,4,5,6-tetrahydropyran-4-yl methyl amine
PubChem CID 24229671
LEDER CNCC1(CCOCC1)C1=CC=CS1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(4-thien-2-yltetrahydropyran-4-yl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn N-metyl-l-(4-tiofen-2-yloxan-4-yl)metanamin
Formel vikt 211.33
Procent renhet 90%