Läs mer
N-metyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]metylamin 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10347504
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10347504 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10575574 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10347504 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55146CB
Kemiska identifierare
CAS 892502-04-4
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD10700054
InChI-nyckel DOKOUBYFAJTDEI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-furan-2-yl pyridin-2-yl methyl methyl amine, 2-pyridinemethanamine,5-2-furanyl-n-methyl, 5-fur-2-yl-2-methyl aminomethyl pyridine, 5-2-furyl 2-pyridyl methyl methylamine, 5-fur-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-furan-2-yl pyridin-2-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 26343611
IUPAC-namn 1-[5-(furan-2-yl)pyridin-2-yl]-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=NC=C(C=C1)C2=CC=CO2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-methyl[5-(2-furyl)pyrid-2-yl]methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.23
Procent renhet 90%