Läs mer
N-metyl-(5-brompyrid-2-yl)metylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10275364
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275364 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10402444 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07896CB
Kemiska identifierare
CAS 915707-70-9
Molekylformel C7H9BrN2
Molekylvikt (g/mol) 201.067
MDL-nummer MFCD09065029
InChI-nyckel DCQLMECRAAGXSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-bromopyrid-2-yl methylamine, 5-bromopyridin-2-yl methyl methyl amine, 5-bromo-2-methyl aminomethyl pyridine, 1-5-bromopyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-bromopyridin-2-yl-n-methylmethanamine, 2-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 2-pyridyl methyl methylamine, 2-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl, 5-bromo-pyridin-2-ylmethyl-methyl-amine
PubChem CID 24229777
IUPAC-namn 1-(5-brompyridin-2-yl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=NC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(5-bromopyrid-2-yl)methylamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.07
Procent renhet 95%