Läs mer
N-metyl-(5-brompyrid-2-yl)metylamin,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. p-3522596
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10275364 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10402444 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10275364 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer MO07896CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 915707-70-9
Molekylformel C7H9BrN2
Molekylvikt (g/mol) 201.067
MDL-nummer MFCD09065029
InChI-nyckel DCQLMECRAAGXSD-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-bromopyrid-2-yl methylamine, 5-bromopyridin-2-yl methyl methyl amine, 5-bromo-2-methyl aminomethyl pyridine, 1-5-bromopyridin-2-yl-n-methylmethylamine, 1-5-bromopyridin-2-yl-n-methylmethanamine, 2-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 2-pyridyl methyl methylamine, 2-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl, 5-bromo-pyridin-2-ylmethyl-methyl-amine
PubChem CID 24229777
IUPAC-namn 1-(5-brompyridin-2-yl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=NC=C(C=C1)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(5-bromopyrid-2-yl)methylamine
CAS Min % 95.0
Analysprocentintervall 95+%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 201.07
Procent renhet 95%