Läs mer
N-metyl-(5-brompyrid-3-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10091194
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10091194 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10777675 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10091194 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67146CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 73335-64-5
Molekylformel C7H9BrN2
Molekylvikt (g/mol) 201.07
MDL-nummer MFCD07375057
InChI-nyckel UHDHQYPCHVXIKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethanamine, n-methyl-5-bromopyrid-3-yl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl methyl methyl amine, n-methyl-5-bromopyridin-3-yl methylamine, 5-bromopyrid-3-ylmethyl methylamine, 3-bromo-5-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 3-pyridyl methyl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethylamine, 3-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl
PubChem CID 12515073
LEDER CNCC1=CC(Br)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn 1-(5-brompyridin-3-yl)-N-metylmetanamin
Formel vikt 201.07
Procent renhet 95%