Läs mer
N-metyl-(5-brompyrid-3-yl)metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10777675
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10777675 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10091194 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10777675 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67146DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 73335-64-5
Molekylformel C7H9BrN2
Molekylvikt (g/mol) 201.07
MDL-nummer MFCD07375057
InChI-nyckel UHDHQYPCHVXIKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethanamine, n-methyl-5-bromopyrid-3-yl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl methyl methyl amine, n-methyl-5-bromopyridin-3-yl methylamine, 5-bromopyrid-3-ylmethyl methylamine, 3-bromo-5-methylamino methyl pyridine, 3-pyridinemethanamine,5-bromo-n-methyl, 5-bromo 3-pyridyl methyl methylamine, 5-bromopyridin-3-yl-n-methylmethylamine, 3-pyridinemethanamine, 5-bromo-n-methyl
PubChem CID 12515073
LEDER CNCC1=CC(Br)=CN=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(5-bromopyrid-3-yl)methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn [(5-brompyridin-3-yl)metyl](metyl)amin
Formel vikt 201.07
Procent renhet 95%