Läs mer
N-Methyl-5-chloroisothiazolone (5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one), Mikromol™
Beskrivning
N-Methyl-5-chloroisothiazolone (5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one)
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one |
| CAS | 26172-55-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C4 H4 Cl N O S |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-5-chloro-3-isothiazolone, 2-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methyl-2H-isothiazol-3-one, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-3-isothiazolone, 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one, 5-Chloro-2-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolin-3-one, 5-Chloro-N-methylisothiazolone, A 33 (bactericide), Bioace, CIT, CMIT, HS 818 (antiseptic), Kathon CG 5243, Kathon IXE, Methylchloroisothiazolinone, N-Methyl-5-chloroisothiazolin-3-one, N-Methyl-5-chloroisothiazolone, T 360 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H4ClNOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6/h2H,1H3 |
| LEDER | CN1SC(=CC1=O)Cl |
| IUPAC-namn | 5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one |
| Visa mer |