Läs mer
n-metyl-{[5-(morfolinometyl)-2-furyl]metyl}amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10122884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10122884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10778245 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10122884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC72546CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 893741-66-7
Molekylformel C11H18N2O2
Molekylvikt (g/mol) 210.28
MDL-nummer MFCD06803236
InChI-nyckel RVGSMPQAXGUMNM-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-morpholinomethyl-2-furyl methyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl furan-2-yl methylamine, 2-furanmethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, 4-5-methylamino methyl furan-2-ylmethyl morpholine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-furyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl furan-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl furan-2-yl methanamine
PubChem CID 16495000
IUPAC-namn N-metyl-1-[5-(morfolin-4-ylmetyl)furan-2-yl]metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)O1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-{[5-(morpholinomethyl)-2-furyl]methyl}amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 210.28
Procent renhet 97%