Läs mer
n-metyl-[5-(morfolinometyl)tien-2-ylmetyl]amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10421884
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10421884 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10123034 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10421884 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC73446CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 893742-71-7
Molekylformel C11H18N2OS
Molekylvikt (g/mol) 226.34
MDL-nummer MFCD06803277
InChI-nyckel LJPRPFHZPNCEIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-morpholinomethyl thien-2-ylmethyl amine, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholin-4-ylmethyl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-morpholin-4-ylmethyl thiophene, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-4-morpholinylmethyl, methyl 5-morpholin-4-ylmethyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-morpholinomethyl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-1-5-morpholin-4-yl methyl thiophen-2-yl methanamine
PubChem CID 20098901
LEDER CNCC1=CC=C(CN2CCOCC2)S1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-[5-(morpholinomethyl)thien-2-ylmethyl]amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
IUPAC-namn metyl({5-[(morfolin-4-yl)metyl]tiofen-2-yl}metyl)amin
Formel vikt 226.34
Procent renhet 97%