Läs mer
N-metyl(5-fenylpyrid-2-yl)metylamin 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10154054
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10154054 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10113774 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10154054 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC55046CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-10-2026
Kemiska identifierare
CAS 892502-02-2
Molekylformel C13H14N2
Molekylvikt (g/mol) 198.269
MDL-nummer MFCD10700051
InChI-nyckel HHOWXRCPAWWJPH-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 5-phenylpyrid-2-yl methylamine, methyl 5-phenylpyridin-2-yl methyl amine, 2-methyl aminomethyl-5-phenylpyridine, 2-pyridinemethanamine,n-methyl-5-phenyl, methyl 5-phenyl 2-pyridyl methyl amine, n-methyl-5-phenylpyridin-2-yl methylamine, n-methyl-1-5-phenylpyridin-2-yl methanamine
PubChem CID 26343606
IUPAC-namn N-metyl-l-(5-fenylpyridin-2-yl)metanamin
LEDER CNCC1=NC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material n-methyl(5-phenylpyrid-2-yl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 198.27
Procent renhet 90%