Learn More
n-metyl-(5-pyrid-3-yltien-2-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 204.3 |
| Procent renhet | 97% |