Läs mer
n-metyl-(5-pyrid-3-yltien-2-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10653265
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10653265 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10567294 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10653265 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC66846DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 837376-49-5
Molekylformel C11H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 204.291
MDL-nummer MFCD11109328
InChI-nyckel ZSTXLHXHAPANSL-UHFFFAOYSA-N
Synonym methyl 5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methyl amine, n-methyl-5-pyrid-3-ylthien-2-yl methylamine, n-methyl-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methylamine, 2-methylamino methyl-5-pyridin-3-ylthiophene, n-methyl-1-5-pyridin-3-yl thiophen-2-yl methanamine, nicotine 3-heteroaromatic analogue 1b, methyl 5-3-pyridyl 2-thienyl methyl amine, 2-thiophenemethanamine,n-methyl-5-3-pyridinyl, 2-thiophenemethanamine, n-methyl-5-3-pyridinyl
PubChem CID 11321674
IUPAC-namn N-metyl-1-(5-pyridin-3-yltiofen-2-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(S1)C2=CN=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(5-pyrid-3-ylthien-2-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 204.3
Procent renhet 97%