Läs mer
n-metyl-(5-pyrid-4-yltien-2-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10460944
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10460944 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10081144 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10460944 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC67046CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-01-2027
Kemiska identifierare
CAS 934570-47-5
Molekylformel C11H12N2S
Molekylvikt (g/mol) 204.29
MDL-nummer MFCD09879964
InChI-nyckel JSAZQLBHWDPNPA-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-5-pyrid-4-ylthien-2-yl methylamine, methyl 5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methyl amine, methyl 5-4-pyridyl 2-thienyl methyl amine, n-methyl-1-5-pyridin-4-yl thiophen-2-yl methanamine, n-methyl-5-pyridin-4-ylthiophen-2-yl methylamine
PubChem CID 24229745
IUPAC-namn N-metyl-1-(5-pyridin-4-yltiofen-2-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CC=C(S1)C1=CC=NC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(5-pyrid-4-ylthien-2-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 204.3
Procent renhet 97%