Läs mer
N-metyl-6-(2,2,2-trifluoretoxi)-1,3,5-triazin-2,4-diamin, TRC
Produktkod. 30133788
Change view
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30133788 500 mg
30012640 50 mg
30011665 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30133788 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM330478500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101988-70-9
Molekylformel C6H8F3N5O
Molekylvikt (g/mol) 223.16
Synonym Triflusulfuron-methyl Metabolite IN-E7710, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (9CI), N2-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine (ACI), 2-N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine, 1,3,5-Triazine-2,4-diamine, N2-methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)- (ACI)
IUPAC-namn 2-N-metyl-6-(2,2,2-trifluoretoxi)-1,3,5-triazin-2,4-diamin
LEDER CNc1nc(N)nc(OCC(F)(F)F)n1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-6-(2,2,2-trifluoroethoxy)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8F3N5O/c1-11-4-12-3(10)13-5(14-4)15-2-6(7,8)9/h2H2,1H3,(H3,10,11,12,13,14)
Formel vikt 223.0681