Läs mer
N-metyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]metylamin, 95 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10566144
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10566144 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10482484 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10566144 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC54946CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 886851-44-1
Molekylformel C11H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 188.23
MDL-nummer MFCD09966149
InChI-nyckel UDZJNNURWGNFCN-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-6-2-furyl pyrid-3-yl methylamine, 6-furan-2-yl pyridin-3-yl methyl methyl amine, 1-6-furan-2-yl pyridin-3-yl-n-methylmethanamine, 6-2-furyl 3-pyridyl methyl methylamine, 3-pyridinemethanamine,6-2-furanyl-n-methyl
PubChem CID 42555940
IUPAC-namn 1-[6-(furan-2-yl)pyridin-3-yl]-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CN=C(C=C1)C2=CC=CO2
Specifications
Kemiskt namn eller material N-methyl-[6-(2-furyl)pyrid-3-yl]methylamine
CAS Min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 95%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 188.23
Procent renhet 95%