Läs mer
N-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)-4-pyrimidinamine, TRC
Produktkod. 30467175
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30467175 100 mg
1 options
Produktkod. 30467175 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM106910100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-6-(4-nitrophenoxy)-4-pyrimidinamine
CAS 1069112-52-2
Molekylformel C11H10N4O3
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C11H10N4O3/c1-12-10-6-11(14-7-13-10)18-9-4-2-8(3-5-9)15(16)17/h2-7H,1H3,(H,12,13,14)
LEDER CNc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])ncn1
Molekylvikt (g/mol) 246.22