missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride (N-Methylfenoldopam Hydrochloride), Mikromol™

Produktkod. 17921766
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17921766 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17921766 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3411.010025

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

N-Methyl-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride (N-Methylfenoldopam Hydrochloride)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methyl-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride
CAS 2724762-90-5
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-6-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-(4-hydroxyphenyl)-1H-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C17 H18 Cl N O3 . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym 6-Chloro-1-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepine-7,8-diol Hydrochloride, Fenoldopam Related Compound A, Fenoldopam Related Compound A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C17H18ClNO3.ClH/c1-19-7-6-12-13(8-15(21)17(22)16(12)18)14(9-19)10-2-4-11(20)5-3-10;/h2-5,8,14,20-22H,6-7,9H2,1H3;1H
LEDER Cl.CN1CCc2c(Cl)c(O)c(O)cc2C(C1)c3ccc(O)cc3
IUPAC-namn 6-chloro-1-(4-hydroxyphenyl)-3-methyl-1,2,4,5-tetrahydro-3-benzazepine-7,8-diol;hydrochloride
Molekylvikt (g/mol) 356.24
Kvantitet 25 mg
Formel vikt 355.0742 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.