Läs mer
N-metyl(6-fenylpyrid-3-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10545554
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10545554 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10306574 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10545554 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC21146DA
Kemiska identifierare
CAS 879896-40-9
Molekylformel C13H14N2
Molekylvikt (g/mol) 198.27
MDL-nummer MFCD09064942
InChI-nyckel OLZSHISXLYLLBI-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl 6-phenylpyrid-3-yl methylamine, methyl 6-phenylpyridin-3-yl methyl amine, 3-pyridinemethanamine,n-methyl-6-phenyl, methyl 6-phenyl 3-pyridyl methyl amine, n-methyl-1-6-phenylpyridin-3-yl methanamine
PubChem CID 24229465
IUPAC-namn N-metyl-l-(6-fenylpyridin-3-yl)metanamin
LEDER CNCC1=CN=C(C=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl(6-phenylpyrid-3-yl)methylamine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 198.27
Procent renhet 97%