Läs mer
N-metyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxi)pyrid-3-yl]metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-[6-(tetrahydropyran-4-yloxy)pyrid-3-yl]methylamine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 95% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 222.29 |
| Procent renhet | 97% |