Läs mer
N-metyl-(7-brom-2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)metylamin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396805
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11396805 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10021104 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11396805 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC58146CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-12-2026
Chemical Identifiers
CAS 886851-54-3
Molekylformel C8H10BrNO2S
Molekylvikt (g/mol) 264.137
MDL-nummer MFCD08690308
InChI-nyckel FJHBRYOEMIQSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methylamine, n-methyl-5-aminomethyl-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxine, 7-bromo-2h,3h-thieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl methyl methyl amine, 7-bromo 2h,3h-thiopheno 4,3-e 1,4-dioxan-5-yl methyl methylamine, thieno 3,4-b-1,4-dioxin-5-methanamine,7-bromo-2,3-dihydro-n-methyl, 1-7-bromo-2,3-dihydrothieno 3,4-b 1,4 dioxin-5-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 18525892
IUPAC-namn 1-(5-brom-2,3-dihydrotieno[3,4-b][1,4]dioxin-7-yl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=C2C(=C(S1)Br)OCCO2
Specifications
Kemiskt namn eller material N-methyl-(7-bromo-2,3-dihydrothieno[3,4-b][1,4]dioxin-5-yl)methylamine
CAS Min % 89.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 90%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 264.14
Procent renhet 90%