missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-7-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-4-amine |
| CAS | 18378-29-5 |
| Molekylformel | C7H6N4O3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6N4O3/c1-8-4-2-3-5(11(12)13)7-6(4)9-14-10-7/h2-3,8H,1H3 |
| LEDER | CNC1=CC=C(C2=NON=C12)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | N-methyl-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazol-7-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 194.14 |
| Formel vikt | 194.044 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?