missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Amisulpride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Amisulpride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H29N3O4S/c1-5-21-9-7-8-13(21)12-20(3)18(22)14-10-17(26(23,24)6-2)15(19)11-16(14)25-4/h10-11,13H,5-9,12,19H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 383.1879 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?