missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl Anabasine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Anabasine |
| CAS | 2055-12-1 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C11 H16 N2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 1-Methyl-anabasine, 3-(1-Methyl-2-piperidinyl)-pyridine, 1-Methyl-2-(3'-pyridyl)piperidine, 1-Methylanabasine, N'-Methylanabasine, N'-Methylanabasine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H16N2/c1-13-8-3-2-6-11(13)10-5-4-7-12-9-10/h4-5,7,9,11H,2-3,6,8H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCCCC1c2cccnc2 |
| IUPAC-namn | 3-(1-methylpiperidin-2-yl)pyridine |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.258 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?