Läs mer
N-Methyl-beta-alanine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-beta-alanine |
| CAS | 2679-14-3 |
| Molekylformel | C4 H9 N O2 |
| Synonym | β-Alanine, N-methyl-, N-Methyl-β-alanine, 3-(Methylamino)propanoic acid, 3-(Methylamino)propionic acid, N-Methyl-β-aminopropionic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2/c1-5-3-2-4(6)7/h5H,2-3H2,1H3,(H,6,7) |
| LEDER | CNCCC(=O)O |
| IUPAC-namn | 3-(methylamino)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 103.12 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Formel vikt | 103.0633 |
| Visa mer |