Läs mer
N-metyl-bis(trifluoracetamid), 98 %
Produktkod. 13488468 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13488468 25 mL Glasflaska 25ml
10158742 5 mL Glasflaska 5ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 13488468 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 210070250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 685-27-8 | C5H3F6NR2 | 223,07 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 685-27-8
Molekylformel C5H3F6NO2
Molekylvikt (g/mol) 223.07
InChI-nyckel AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym mbtfa, n-methyl-bis trifluoroacetamide, n-methylbis trifluoroacetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl acetamide, n,n-bis trifluoroacetyl methylamine, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-2,2,2-trifluoroacetyl acetamide, acetamide, 2,2,2-trifluoro-n-methyl-n-trifluoroacetyl, n-methylbistrifluoroacetamide, n-methyl-bis-trifluoroacetamide
PubChem CID 69635
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoro-N-metyl-N-(2,2,2-trifluoracetyl)acetamid
LEDER CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Densitet 1.5470g/mL, 1.547
Kokpunkt 120,0 °C till 122,0 °C
Flampunkt 45 °C
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (CF3CO)2NCH3
Kvantitet 25 mL
Formel vikt 223.07
Procent renhet 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.