Läs mer
N-metyl-C-(naftalen-1-yl)methanamin hydroklorid (sekundär aminhydroklorid), Mikromol™
Produktkod. 30458756
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30458756 4 x 25 mg
17943766 25 mg
17922146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30458756 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0696.0200254AMP
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-10-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
N-metyl-C-(naftalen-1-yl)methanamin hydroklorid (sekundär aminhydroklorid), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
CAS 65473-13-4
Analyt- eller komponentnamn N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H13 N . Cl H
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP), Terbinafine Imp. A (EP), Terbinafine USP Related Compound A, Terbinafine USP RC A, N-Methyl-C-(naphthalen-1-yl)methanamine Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Secondary Amine Hydrochloride of Terbinafine, Terbinafine Related Compound A as Hydrochloride, Terbinafine Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Terbinafine Impurity A as Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C12H13N.ClH/c1-13-9-11-7-4-6-10-5-2-3-8-12(10)11;/h2-8,13H,9H2,1H3;1H
Lösningstyp Snyggt
LEDER Cl.C=1C=CC2=C(C1)C=CC=C2CNC
IUPAC-namn N-metyl-1-naftalen-1-ylmetamin; hydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 207.7
Kvantitet 4 x 25 mg
Formel vikt 207,0815 g/mol