Läs mer
N-Methyl Chlordiazepoxide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl Chlordiazepoxide |
| CAS | 3693-14-9 |
| Molekylformel | C17H16ClN3O |
| Kvantitet | 125 mg |
| Synonym | 7-Chloro-N,N-dimethyl-5-phenyl-4-oxide 3H-1,4-Benzodiazepin-2-amine, 7-Chloro-2-(dimethylamino)-5-phenyl-4-oxide 3H-1,4-Benzodiazepine |
| InChI formel | InChI=1S/C17H16ClN3O/c1-20(2)16-11-21(22)17(12-6-4-3-5-7-12)14-10-13(18)8-9-15(14)19-16/h3-10H,11H2,1-2H3 |
| LEDER | CN(C)C1=Nc2ccc(Cl)cc2C(=N(=O)C1)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 7-chloro-N,N-dimethyl-4-oxido-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepin-4-ium-2-amine |
| Molekylvikt (g/mol) | 313.78 |
| Formel vikt | 313.0982 |