Läs mer
n-metyl-(kroman-6-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10632495
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10632495 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10642495 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10632495 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC32846CB
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 950603-17-5
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
MDL-nummer MFCD12198110
InChI-nyckel OYZVOCNCDRSGDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-chroman-6-ylmethyl amine, 1-chroman-6-yl-n-methylmethanamine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-ylmethyl methyl amine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-6-yl-n-methylmethanamine, chroman-6-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-chromen-6-yl-n-methyl-methanamine
PubChem CID 43811035
IUPAC-namn 1-(3,4-dihydro-2H-kromen-6-yl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC2=C(C=C1)OCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(chroman-6-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%