Läs mer
N-metyl-(kroman-8-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10737315
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10737315 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10652705 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10737315 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC76146DA
Kemiska identifierare
CAS 1048970-16-6
Molekylformel C11H15NO
Molekylvikt (g/mol) 177.247
MDL-nummer MFCD12198126
InChI-nyckel VVCGFZWBAXPSIO-UHFFFAOYSA-N
Synonym n-methyl-chroman-8-ylmethyl amine, 3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-ylmethyl methyl amine, chroman-8-ylmethyl methylamine, 1-3,4-dihydro-2h-1-benzopyran-8-yl-n-methylmethanamine
PubChem CID 43811059
IUPAC-namn 1-(3,4-dihydro-2H-kromen-8-yl)-N-metylmetanamin
LEDER CNCC1=CC=CC2=C1OCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-methyl-(chroman-8-ylmethyl)amine
CAS Min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 177.25
Procent renhet 97%