Läs mer
N-metyl-(kroman-8-ylmetyl)amin, 97 %, Thermo Scientific™
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-methyl-(chroman-8-ylmethyl)amine |
| CAS Min % | 96.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Analysprocentintervall | 97% |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 250 mg |
| Formel vikt | 177.25 |
| Procent renhet | 97% |