Läs mer
N-Methyl-D-aspartic acid, 98+%
Produktkod. 15453969
Kvantitet:
50 mg
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
50mg
Produktkod. 15453969
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J61361.ME
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 6384-92-5 | C5H9NO4 | 147.13 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6384-92-5
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.13
MDL-nummer MFCD00004226
InChI-nyckel HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Synonym n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
IUPAC-namn (2R)-2-(metylamino)butandisyra
LEDER CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-D-aspartic acid
Smältpunkt 187°C to 192°C
Färg Vitt
Beilstein 1724431
Merck Index 14,6662
Kvantitet 500 mg
Formel vikt 147.13
Optisk rotation −15° (c=2 in Water)
Känslighet Hygroscopic
Procent renhet ≥98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.