Läs mer
N-metyl-D-asparaginsyra, 98 %
Produktkod. 10682382 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10682382 50 mg Glasflaska 50mg
10239323 250 mg Glasflaska 250mg
10762515 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10682382 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 329190500
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 6384-92-5 | C5H9NR4 | 147,1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6384-92-5
Molekylformel C5H9NO4
Molekylvikt (g/mol) 147.1
MDL-nummer MFCD00004226
InChI-nyckel HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
Synonym n-methyl-d-aspartic acid, nmda, n-methyl-d-aspartate, n-methylaspartate, d-aspartic acid, n-methyl, methyl aspartic acid, n-me-d-asp-oh, r-2-methylamino succinic acid, unii-1903b9q6pi, n methyl d aspartate
PubChem CID 22880
ChEBI CHEBI:31882
IUPAC-namn (2R)-2-(metylamino)butandisyra
LEDER CNC(CC(=O)O)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-D-aspartic acid
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 187 °C till 192 °C
Färg Vitt
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 50 mg
Merck Index 15, 6749
Specifikt rotationsförhållande −28,00 (20,00 °C c=1,HCl 6 N)
Specifik rotation -28
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: lätt löslig i vatten. Andra lösligheter: löslig i utspädd vattenbaserad bas, lätt löslig i
Formel vikt 147.1
Procent renhet 98%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.