Läs mer
N-Methyl-D-cysteine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-D-cysteine Hydrochloride |
| CAS | 2519854-90-9 |
| Molekylformel | C4H9NO2S . (HCl) |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | (2S)-2-(Methylamino)-3-sulfanylpropanoic Acid Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9NO2S.ClH/c1-5-3(2-8)4(6)7;/h3,5,8H,2H2,1H3,(H,6,7);1H/t3-;/m1./s1 |
| LEDER | SC[C@@H](N([H])C)C(O)=O.Cl |
| IUPAC-namn | methyl-D-cysteine hydrochloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 171.64 |
| Formel vikt | 171.02 |