Läs mer
N-metyl-D-glukamin, 100 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11414752 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11414752 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 11414752 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219150691
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2650.00 SEK
    2523.81 SEK / 1kg
    Save 126.19 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Used in the synthesis of surface active agents, pharmaceuticals and dyes.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-D-glucamine
CAS 6284-40-8
Färg Vitt
Analysprocentintervall 1
Molekylformel C7H17NO5
Kvantitet 1 kg
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
InChI-nyckel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
LEDER CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-6-(metylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvikt (g/mol) 195.215
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Formel vikt 195.22
Kvalitet Not Available
Fysisk form Pulver