Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-metyl-D-glukamin, 99 %
Produktkod. 10043993 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10043993 2.5 kg Plast trumma 2.5kg
10783881 100 g Plastflaska 100g
10123560 500 g Plastflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10043993 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 126840025
Request Bulk or Custom Format
Regleringsinformation: Denna produkt är en isolerad mellanprodukt som transporteras i enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH). Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
N-Methyl-D-glucamine, CAS # 6284-40-8, also known as meglumine, is a base compound commonly used in combination with iodinated organic compounds in contrast medium. | CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.21 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•N-metyl-D-glukamin är en hexosaminförening som ofta används i kombination med joderade organiska föreningar i kontrastmedel som iotalamat meglumin, jodipamid meglumin och diatrizoat meglumin.
Användningsområden
•Det är också användbart när det appliceras i jonbytarhartser för att kelatisera borjoner selektivt
• Det anses vara en bas och används ofta vid framställning av salter av vissa syror
• Det används också vid syntes av ytaktiva ämnen och laboratoriefärgämnen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6284-40-8
Molekylformel C7H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 195.21
MDL-nummer MFCD00004707
InChI-nyckel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-6-(metylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-D-glucamine
Namnnotering 99%
Abs. 0.03 max. (20 w/v% aq. soln.) at 420nm
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 128.0°C to 132.0°C
Färg Vitt
Förlust vid torkning 1% max. (1 g, 100°C, 3 hrs)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plast trumma
Kvantitet 2.5 kg
Beilstein 04, IV, 1914
Merck Index 15, 6150
Specifikt rotationsförhållande − 16.50 (20.00°C c=10,H2O,on dry sub)
Specifik rotation − 16.50
Löslighetsinformation Solubility in water: 100 g/100 mL water (25°C). Other solubilities: 1.2 g/100 mL alcohol (25°C), 21 g/100 mL alcohol (70°C)
Formel vikt 195.21
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.