Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-metyl-D-glukamin, 99 %
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Allmän information
•N-metyl-D-glukamin är en hexosaminförening som ofta används i kombination med joderade organiska föreningar i kontrastmedel som iotalamat meglumin, jodipamid meglumin och diatrizoat meglumin.
Användningsområden
•Det är också användbart när det appliceras i jonbytarhartser för att kelatisera borjoner selektivt
• Det anses vara en bas och används ofta vid framställning av salter av vissa syror
• Det används också vid syntes av ytaktiva ämnen och laboratoriefärgämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methyl-D-glucamine |
| Namnnotering | 99% |
| Abs. | 0,03 max. (20 vikt/volym-% vattenlösning) vid 420 nm |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smältpunkt | 128,0 °C till 132,0 °C |
| Färg | Vitt |
| Förlust vid torkning | 1% max. (1 g, 100 °C, 3 timmar) |
| Infrarött spektrum | Autentisk |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.