Läs mer
Thermo Scientific Chemicals N-metyl-D-glukamin, 99 %
Produktkod. p-7046421
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Produktkod. 11399075
Brand: Thermo Scientific Chemicals L14282.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6284-40-8 | C7H17NO5 | 195.215 g/mol
N-metyl-D-glukamin används i kombination med joderade organiska föreningar i kontrastmedel, dvs. diatrizoat meglumin och jodipamid meglumin. Det är användbart i jonbytarhartser för att kelatisera borjoner selektivt. Det används också som hjälpämne i läkemedel, i kosmetika och röntgenkontrastmedel. Det används också vid syntes av ytaktiva ämnen, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
N-metyl-D-glukamin används tillsammans med joderade organiska föreningar i kontrastmedel, dvs. diatrizoat meglumin och jodipamid meglumin. Det är användbart i jonbytarhartser för att kelatisera borjoner selektivt. Det används också som hjälpämne i läkemedel, i kosmetika och röntgenkontrastmedel. Det används också vid syntes av ytaktiva ämnen, läkemedel och färgämnen.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Luftkänslig och hygroskopisk. Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6284-40-8
Molekylformel C7H17NO5
Molekylvikt (g/mol) 195.215
MDL-nummer MFCD00004707
InChI-nyckel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-6-(metylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
LEDER CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-Methyl-D-glucamine
Smältpunkt 128°C to 131°C
Kvantitet 50 g
Beilstein 385906
Känslighet Air sensitive; Hygroscopic
Merck Index 14,6078
Löslighetsinformation Soluble in water.
Optisk rotation −16.5° (c=2 in Water)
Formel vikt 195.22
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.