Läs mer
N - Metyl - D - Glukamin Kristallin MP Biomedicals
Produktkod. 11404752 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11404752 500 g 500g
1 options
Produktkod. 11404752 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219150690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1585.00 SEK
    1507.28 SEK / 500g
    Save 77.72 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N - Methyl - D - Glucamine
CAS 6284-40-8
Molekylformel C7H17NO5
Kvantitet 500 g
Synonym meglumine, n-methyl-d-glucamine, n-methylglucamine, meglumin, 1-deoxy-1-methylamino-d-glucitol, methylglucamin, meglumina, 1-deoxy-1-methylaminosorbitol, d-glucitol, 1-deoxy-1-methylamino, n-methyl-d--glucamine
InChI-nyckel MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
LEDER CNCC(C(C(C(CO)O)O)O)O
IUPAC-namn (2R,3R,4R,5S)-6-(metylamino)hexan-1,2,3,4,5-pentol
Molekylvikt (g/mol) 195.215
PubChem CID 8567
ChEBI CHEBI:59732
Formel vikt 195.2
Fysisk form Kristallin