Läs mer
N-(Methyl-d3)-4-phenylpyridinium Iodide, TRC
Produktkod. 30240997
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30240997 25 mg
30240849 10 mg
30240569 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30240997 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM32628725MG
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 207556-07-8
Molekylformel C12 2H3 H9 N . I
Molekylvikt (g/mol) 300.15
Synonym 1-(Methyl-d3)-4-phenylpyridinium Iodide, MPP+-d3 Iodide;
IUPAC-namn 4-phenyl-1-(trideuteriomethyl)pyridin-1-ium;iodide
LEDER [I-].[2H]C([2H])([2H])[n+]1ccc(cc1)c2ccccc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material N-(Methyl-d3)-4-phenylpyridinium Iodide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C12H12N.HI/c1-13-9-7-12(8-10-13)11-5-3-2-4-6-11;/h2-10H,1H3;1H/q+1;/p-1/i1D3;
Formel vikt 300.0203