missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
N-Methyl-d3-acetamide, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | N-Methylacetamide-D3 (N-methyl-D3) |
| CAS | 3669-71-4 |
| Molekylformel | C3 D3 H4 N O |
| Kvantitet | 0.5 g |
| Synonym | Acetamide, N-(methyl-d3)- (7 CI, 8 CI, 9 CI), N-(Methyl-d3)acetamide, N-Methyl-d3-acetamide, N-Methylacetamide-D3 (N-methyl-D3) |
| InChI formel | InChI=1 S/C3H7NO/c1-3(5)4-2/h1-2H3,(H,4,5)/i2D3 |
| LEDER | [2 H]C([2 H])([2 H])NC(=O)C |
| IUPAC-namn | N-(trideuteriomethyl)acetamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 76.112 |
| Formel vikt | 76.072 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?