missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

N-Methyl-d3-epsilon-caprolactam, CDN

Produktkod. 30310186
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30310186 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30310186 Leverantör CDN Leverantörsnummer CDND41511G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.

Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material N-Methylcaprolactam-D3 (N-methyl-D3)
CAS 203645-60-7
Molekylformel C7 D3 H10 N O
Kvantitet 1 g
Synonym 2 H-Azepin-2-one, hexahydro-1-(methyl-d3)- (9 CI), Hexahydro-1-(methyl-d3)-2 H-azepin-2-one, 1-(Methyl-d3)azepan-2-one, 1-(Methyl-d3)caprolactam, 1-(Trideuteriomethyl)hexahydro-2 H-azepin-2-one, N-(Methyl-d3)-6-caprolactam, N-(Methyl-d3)-ε-caprolactam, N-Methylcaprolactam-d3, N-Methylcaprolactam-D3 (N-methyl-D3)
InChI formel InChI=1 S/C7H13NO/c1-8-6-4-2-3-5-7(8)9/h2-6H2,1H3/i1D3
LEDER [2 H]C([2 H])([2 H])N1CCCCCC1=O
IUPAC-namn 1-(trideuteriomethyl)azepan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 130.203
Formel vikt 130.119 g/mol
Procent renhet 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.